Stampa…
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927383-1G OR927383-250MG
APOSOR927383-1GEA 437 EUR
APOSOR927383-1G APOSOR927383-250MG
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
2-(Pyridin-2-yl)azepane
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663695
CAS Number: 383128-97-0