Stampa…
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927360-1G OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA 321 EUR
APOSOR927360-1G APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864293
CAS Number: 340967-02-4