Stampa…
6-Methylindolin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-indolinone
OR927316-1G OR927316-5G
APOSOR927316-1GEA 114 EUR
APOSOR927316-1G APOSOR927316-5G
6-Methylindolin-2-one 95%
6-Methylindolin-2-one
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457972
CAS Number: 56341-38-9