Stampa…
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR927315-1G OR927315-250MG
APOSOR927315-1GEA 684 EUR
APOSOR927315-1G APOSOR927315-250MG
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
Peso molecolare: 165,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738667
CAS Number: 70838-55-0