Stampa…
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927314-1G OR927314-250MG
APOSOR927314-1GEA 108 EUR
APOSOR927314-1G APOSOR927314-250MG
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696881
CAS Number: 59236-37-2