Stampa…
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 502 EUR
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846477
CAS Number: 55687-05-3