Stampa…
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927308-1G OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA 632 EUR
APOSOR927308-1G APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381103
CAS Number: 66869-71-4