Stampa…
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927307-1G OR927307-250MG OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA 219 EUR
APOSOR927307-1G APOSOR927307-250MG APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇N₃O
Peso molecolare: 185,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863209
CAS Number: 954226-94-9