Stampa…
1-(1,5-Dimethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927289-1G OR927289-250MG
APOSOR927289-1GEA 735 EUR
APOSOR927289-1G APOSOR927289-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053913
CAS Number: 1060817-08-4