Stampa…
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927273-1G OR927273-250MG OR927273-5G
APOSOR927273-1GEA 65.5 EUR
APOSOR927273-1G APOSOR927273-250MG APOSOR927273-5G
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705766
CAS Number: 41110-29-6