Stampa…
4-Propylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Propylphenyl)methanamine
OR927272-1G OR927272-250MG
APOSOR927272-1GEA 281 EUR
APOSOR927272-1G APOSOR927272-250MG
4-Propylbenzylamine 95%
4-Propylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411009
CAS Number: 538342-98-2