Stampa…
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 94.5 EUR
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂·ClH
Peso molecolare: 167,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24335262
CAS Number: 1434128-56-9