Stampa…
5-Formyl-2-isoproxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Isopropoxynicotinaldehyde
OR927240-1G OR927240-250MG
APOSOR927240-1GEA 263 EUR
APOSOR927240-1G APOSOR927240-250MG
5-Formyl-2-isoproxypyridine 95%
5-Formyl-2-isoproxypyridine
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368872
CAS Number: 884495-35-6