5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927233-100MG
OR927233-1G
OR927233-250MG
APOSOR927233-100MGEA
154
EUR
APOSOR927233-100MG
APOSOR927233-1G
APOSOR927233-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol 95%
5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol
Formula:
C₇H₆N₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22565624 CAS Number: 939-08-2 |