Stampa…
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 64 EUR
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749988
CAS Number: 1000341-75-2