Stampa…
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927212-1G OR927212-250MG
APOSOR927212-1GEA 754 EUR
APOSOR927212-1G APOSOR927212-250MG
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173684
CAS Number: 175136-13-7