Stampa…
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927201-1G OR927201-250MG
APOSOR927201-1GEA 435 EUR
APOSOR927201-1G APOSOR927201-250MG
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658506
CAS Number: 192811-37-3