Stampa…
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-formylnicotinic acid
OR927158-1G OR927158-250MG
APOSOR927158-1GEA 1200 EUR
APOSOR927158-1G APOSOR927158-250MG
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18258739
CAS Number: 1031433-06-3