Stampa…
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Methylamino)methyl)phenol
OR927144-1G OR927144-250MG
APOSOR927144-1GEA 357 EUR
APOSOR927144-1G APOSOR927144-250MG
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Methylamino)methyl]phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09046544
CAS Number: 78507-19-4