Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927126-1G OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA 575 EUR
APOSOR927126-1G APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀OS
Peso molecolare: 166,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827456
CAS Number: 851634-60-1