5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927108-1G
OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA
217
EUR
APOSOR927108-1G
APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09991919 CAS Number: 100047-52-7 |