Stampa…
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 647 EUR
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formula: C₅H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22565666
CAS Number: 16864-45-2