Stampa…
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927073-1G OR927073-250MG
APOSOR927073-1GEA 328 EUR
APOSOR927073-1G APOSOR927073-250MG
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658424
CAS Number: 885280-60-4