4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4'-sulphonylbis(phenoxybenzene)
OR927070-1G
OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA
300
EUR
APOSOR927070-1G
APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formula:
C₂₄H₁₈O₄S Peso molecolare: 402,462 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221991 CAS Number: 1623-91-2 |