Stampa…
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927050-100MG OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA 168 EUR
APOSOR927050-100MG APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688603
CAS Number: 62124-43-0