Stampa…
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927031-1G OR927031-5G
APOSOR927031-1GEA 183 EUR
APOSOR927031-1G APOSOR927031-5G
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955783
CAS Number: 4214-80-6