Stampa…
6-Methylchromone hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927025-1G OR927025-5G
APOSOR927025-1GEA 132 EUR
APOSOR927025-1G APOSOR927025-5G
6-Methylchromone hydrate 95%
6-Methylchromone hydrate
Formula: C₁₀H₈O₂·xH₂O
Peso molecolare: 160,17 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209598
CAS Number: 314041-54-8