Stampa…
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927023-1G OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA 60.9 EUR
APOSOR927023-1G APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Formula: C₆H₅ClOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082792
CAS Number: 58119-67-8