Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
OR927008-10G OR927008-1G OR927008-5G
APOSOR927008-10GEA 475 EUR
APOSOR927008-10G APOSOR927008-1G APOSOR927008-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol
Formula: C₆H₅N₃O₂
Peso molecolare: 151,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091625
CAS Number: 57489-70-0