4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926983-1G
OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA
435
EUR
APOSOR926983-1G
APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17290555 CAS Number: 54675-18-2 |