Stampa…
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926978-1G OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA 328 EUR
APOSOR926978-1G APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 186,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16712391
CAS Number: 614729-28-1