Stampa…
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926947-1G OR926947-250MG
APOSOR926947-1GEA 339 EUR
APOSOR926947-1G APOSOR926947-250MG
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186368
CAS Number: 876710-70-2