Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926931-1G
OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA
394
EUR
APOSOR926931-1G
APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Formula:
C₆H₉NO₂ Peso molecolare: 127,141 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12168338 CAS Number: 41126-15-2 |