Stampa…
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR926918-1G OR926918-250MG OR926918-5G
APOSOR926918-1GEA 142 EUR
APOSOR926918-1G APOSOR926918-250MG APOSOR926918-5G
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236863
CAS Number: 148459-54-5