Stampa…
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 505 EUR
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formula: C₈H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425627
CAS Number: 69963-46-8