Stampa…
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 127 EUR
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01734189
CAS Number: 57252-83-2