Stampa…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 735 EUR
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22548191
CAS Number: 1151814-36-6