Stampa…
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 0 EUR
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C₅H₄ClNO₂S·ClH
Peso molecolare: 214,07 g/mol
Punto di fusione: 90…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04973456
CAS Number: 489430-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III