Stampa…

5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Peso molecolare: 276,916 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13193554
CAS Number: 957344-74-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR