Stampa…
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 864 EUR
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198429
CAS Number: 905307-07-5