Stampa…
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxypyrimidin-4-amine
OR926836-10G OR926836-1G OR926836-5G
APOSOR926836-10GEA 335 EUR
APOSOR926836-10G APOSOR926836-1G APOSOR926836-5G
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Peso molecolare: 159,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169913
CAS Number: 99979-77-8