Stampa…
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 311 EUR
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97,118 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C
Punto di fusione: 267…271 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114001
CAS Number: 53332-80-2