3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926745-1G
OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA
190
EUR
APOSOR926745-1G
APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Peso molecolare: 191,226 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03364950 CAS Number: 94567-78-9 |