(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926711-1G
OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA
72.5
EUR
APOSOR926711-1G
APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula:
C₆H₁₃NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14155680 CAS Number: 1124199-58-1 |