(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09271813 CAS Number: 164323-84-6 |