Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926624-1G
OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA
108
EUR
APOSOR926624-1G
APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21364708 CAS Number: 792848-34-1 |