N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926571-1G
OR926571-250MG
APOSOR926571-1GEA
574
EUR
APOSOR926571-1G
APOSOR926571-250MG
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide
Formula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08457067 CAS Number: 63429-97-0 |