Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR926569-10G OR926569-1G OR926569-5G
APOSOR926569-10GEA 481 EUR
APOSOR926569-10G APOSOR926569-1G APOSOR926569-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130001
CAS Number: 491-34-9