Stampa…
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl ethyl(2-hydroxyethyl)carbamate
OR926561-1G OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-1GEA 118 EUR
APOSOR926561-1G APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973117
CAS Number: 152192-95-5