Stampa…
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 145 EUR
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₅ClO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864497
CAS Number: 69815-97-0